1,2-Dimetoxietano ≥99% livre de inibidor, grau de reagente
Fornecedor: Honeywell Chemicals
|
Perigo
|
E27408-1L
E27408-2.5L
E27408-20L
E27408-1LEA
133.61
EUR
E27408-1L
E27408-2.5L
E27408-20L
1,2-Dimetoxietano ≥99% livre de inibidor, grau de reagente
1,2-Dimetoxietano
- ≥95% for general laboratory use.
Fórmula:
C₄H₁₀O₂ Ponto de ebulição: 85 °C (1,013 hPa) Ponto de Fusão: -58 °C Densidade: 0,87 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: -2 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008502 Número CAS: 110-71-4 EINECS: 203-794-9 UN: 2252 ADR: 3,II Merck Index: 13,03251 |
Identity (IR) | complying |
Assay (GC) | Min. 99.0 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.5 % |
Peroxides (as H₂O₂) | Max. 15 ppm |
Vapor Pressure | 48 mmHg ( 20 °C) |
Explosion Limit | 10.4 % |