Print…
Dimetilsulfóxido, dried 99,9, Puriss. p.a. (≤0.02% H₂O), Riedel-de Haën™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Atenção
Sinônimos: Methanesulphinylmethane, Methyl sulphoxide, Dimethyl(oxido)sulphur, DMSO
34943-1L 34943-2.5L 34943-6X1L
34943-1LEA 190.77 EUR
34943-1L 34943-2.5L 34943-6X1L
Dimetilsulfóxido, dried 99,9, Puriss. p.a. (≤0.02% H₂O), Riedel-de Haën™
Dimetilsulfóxido
Beilstein Number: 506008
RTECS Number: PV6210000
UNSPSC Code: 12191602
Fórmula: (CH₃)₂SO
Peso Molecular: 78.14 g/mol
Ponto de ebulição: 189 °C
Ponto de Fusão: 18.5 °C
Densidade: 1.104 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 28.5 %(V)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002089
Número CAS: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Merck Index: 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=157e2a24c93041cbbb69833d226195e333b07665&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Vapor Density 2.7 (vs air)
Assay (GC) Min. 99.9 %
Non-volatile matter Max. 0.002 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.02 %
Free acid (as H₂SO₄) Max. 0.001 %
Iron (Fe) Max. 0.0001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0001 %
Total bacterial value Max. 100 KBE/ml
Endotoxin limit (LAL) Max. 10 EU/ml
Refractive Index n20/D 1.479 (lit.)