Print…
(±)-α-Methoxyphenylacetic acid ≥99.0% (por análise titulométrica) para determinação gravimétrica de Na, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Sinônimos: DL-α-Methoxyphenylacetic acid, 2-Methoxy-2-phenylacetic acid, α-Methoxyphenylacetic acid
65210-25G 65210-5G
65210-25GEA 0 EUR
65210-25G 65210-5G
(±)-α-Methoxyphenylacetic acid ≥99.0% (por análise titulométrica) para determinação gravimétrica de Na, Fluka™
(±)-α-Methoxyphenylacetic acid
Fórmula: C₉H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 165 °C (24 hPa)
Ponto de Fusão: 69…71 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064217
Número CAS: 7021-09-2
EINECS: 230-300-9
Encomendar
Identity (NMR) complying
Assay 99.0 - 101.1 %
Residue on ignition Max. 0.05 %
Melting point 69 - 71 °C
APHA Max. 50