Print…
Hidrogenocarbonato de amónio 99-101%, Puriss., atende à especificação analítica de BP, Ph. Eur., E503, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Atenção
11213-1KG 11213-25KG 11213-6X1KG
11213-1KGEA 29.18 EUR
11213-1KG 11213-25KG 11213-6X1KG
Hidrogenocarbonato de amónio 99-101%, Puriss., atende à especificação analítica de BP, Ph. Eur., E503, Fluka™
Ammonium hydrogen carbonate
Fórmula: NH₄HCO₃
Ponto de Fusão: 60 °C
Densidade: 1,58 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012138
Número CAS: 1066-33-7
EINECS: 213-911-5
Merck Index: 13,00497
Encomendar
Assay 99.0 - 101.0 %
Non-volatile matter Max. 100 ppm
Arsenic (As) Max. 1 ppm
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Mercury (Hg) Max. 1 ppm
Lead (Pb) Max. 2 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Chloride (Cl) Max. 10 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 30 ppm
Residual solvents complying