Print…
Nitrato de chumbo (II) ≥99.0% ACS, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
228621-100G 228621-2.5KG 228621-500G
228621-100GEA 44.73 EUR
228621-100G 228621-2.5KG 228621-500G
Nitrato de chumbo (II) ≥99.0% ACS, Fluka™
Nitrato de Chumbo (II)
Fórmula: Pb(NO₃)₂
Ponto de ebulição: Decomp. (ao aquecer)
Densidade: 4,49 g/cm³ (20.1 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011153
Número CAS: 10099-74-8
EINECS: 233-245-9
UN: 1469
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,05432
Encomendar
Assay 99.0 - 101.0 %
In diluted HNO₃ insoluble matter Max. 0.005 %
Calcium (Ca) Max. 50 ppm
Copper (Cu) Max. 20 ppm
Iron (Fe) Max. 10 ppm
Potassium (K) Max. 50 ppm
Sodium (Na) Max. 200 ppm
Chloride (Cl) Max. 10 ppm
Form Solid