Print…
Nitrato de chumbo (II) ≥99%, Puriss., Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
Sinônimos: Lead dinitrate
11520-1KG 11520-5KG
11520-1KGEA 111.85 EUR
11520-1KG HONC11520-5KG
Nitrato de chumbo (II) ≥99%, Puriss., Fluka™
Nitrato de Chumbo (II)
Fórmula: Pb(NO₃)₂
Peso Molecular: 331.21 g/mol
Ponto de ebulição: Decomp. (ao aquecer)
Ponto de Fusão: 458…459 °C (1.023 hPa)
Densidade: 4.49 g/cm³ (20.1 °C)
Temperatura de Armazenamento: Room Temperature
Número MDL : MFCD00011153
Número CAS: 10099-74-8
EINECS: 233-245-9
UN: 1469
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,05432
Encomendar
Assay Min. 99 %
Iron (Fe) Max. 0.002 %
Chloride (Cl) Max. 0.002 %