Print…
Tetraidrofurano 99,0 inhibitor-contains, reagent
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
Sinônimos: Butylene oxide, THF, Diethylene oxide
Estabilização: 250 ppm BHT
178810-10L 178810-1L 178810-2.5L 178810-20L
178810-10LEA 428.79 EUR
178810-10L 178810-1L 178810-2.5L 178810-20L
Tetraidrofurano 99,0 inhibitor-contains, reagent
Tetraidrofurano
  • ≥95% for general laboratory use.
Fórmula: C₄H₈O
Peso Molecular: 72.11 g/mol
Ponto de ebulição: 65 °C (1.013 hPa)
Ponto de Fusão: –108 °C
Densidade: 0.89 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –21 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005356
Número CAS: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
ADR: 3 II
ALCANCE: 05-2114615188-48
Merck Index: 12,09351
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.0 %
Assay BHT (GC) 200 - 300 ppm
APHA Max. 20
Refractive Index n20/D 1.407 (lit.)
Explosion Limit 11.8 %
Vapor Pressure 114 mmHg ( 15 °C)
Vapor Density 2.5 (vs air)