Print…
Nitrato de prata 0.1 M AgNO3 (0.1N) em solução aquosa ≥99% Reag. Ph. Eur. solução volumétrica, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Atenção
35375-1L 35375-5L-VP 35375-10L-VP 35375-6X1L 35375-500ML 35375-2.5L
35375-1LEA 145.91 EUR
35375-1L 35375-5L-VP 35375-10L-VP 35375-6X1L 35375-500ML 35375-2.5L
Nitrato de prata 0.1 M AgNO3 (0.1N) em solução aquosa ≥99% Reag. Ph. Eur. solução volumétrica, Fluka™
Nitrato de prata
Fórmula: AgNO₃
Ponto de ebulição: 100 °C (1,013 hPa)
Ponto de Fusão: <0 °C
Densidade: 1,010 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003414
Número CAS: 7761-88-8
UN: 3264
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective