Print…
Sulfato de ditálio ≥98.0% (TA), Purum, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
Sinônimos: Thallic sulphate, Dithallium sulphate
88290-100G 88290-500G
88290-100GEA 286.03 EUR
88290-100G 88290-500G
Sulfato de ditálio ≥98.0% (TA), Purum, Fluka™
Sulfato de ditálio
  • ≥95% for general laboratory use.
Fórmula: O₄STl₂
Peso Molecular: 504.83 g/mol
Ponto de ebulição: Decomp. (ao aquecer)
Ponto de Fusão: 632 °C
Densidade: 6.77 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011278
Número CAS: 7446-18-6
EINECS: 231-201-3
UN: 1707
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,09405
Encomendar
Assay (bromatometric) 98.0 - 102.0 %