Print…
Ácido sulfúrico 95-97, Puriss., meetSpec_BP,Ph.Eur., Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
07208-50KG 07208-1L 07208-2.5L 07208-2.5L-GL 07208-4X2.5L 07208-4X5L 07208-5L 07208-6X1L 07208-4X2.5L-G
07208-50KGEA 277.89 EUR
07208-50KG 07208-1L 07208-2.5L 07208-2.5L-GL 07208-4X2.5L 07208-4X5L 07208-5L 07208-6X1L 07208-4X2.5L-GL
Ácido sulfúrico 95-97, Puriss., meetSpec_BP,Ph.Eur., Fluka™
Ácido sulfúrico
Fórmula: H₂SO₄
Peso Molecular: 98.08 g/mol
Ponto de ebulição: 310 °C (1.013 hPa)
Ponto de Fusão: –14…–10 °C
Densidade: 1.840 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064589
Número CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08974
Encomendar
Assay 95.0 - 97.0 %
Residue on ignition Max. 0.0005 %
Arsenic (As) Max. 0.1 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.001 %
Cadmium (Cd) Max. 0.0005 %
Cobalt (Co) Max. 0.0005 %
Chromium (Cr) Max. 0.0005 %
Copper (Cu) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 2 ppm
Potassium (K) Max. 0.005 %
Magnesium (Mg) Max. 0.0005 %
Manganese (Mn) Max. 0.0005 %
Sodium (Na) Max. 0.005 %
Nickel (Ni) Max. 0.0005 %
Lead (Pb) Max. 0.0005 %
Zinc (Zn) Max. 0.0005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 1 ppm
Nitrate (NO₃) complying
Appearance of the solution complying
Residual solvents complying