Print…
Tiossulfato de sódio concentrado para diluição em 1L, 0.1 M Na2S2O3 (0.1N) solução volumétrica, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
38200-1EA 38200-6X1EA
38200-1EAEA 32.42 EUR
38200-1EA 38200-6X1EA
Tiossulfato de sódio concentrado para diluição em 1L, 0.1 M Na2S2O3 (0.1N) solução volumétrica, Fluka™
Tiossulfato de Sódio
Concentrate for 1L standard solution
Fórmula: Na₂S₂O₃
Ponto de ebulição: 100 °C
Ponto de Inflamação: Does not flash
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003499
Número CAS: 7772-98-7
EINECS: 231-791-2
Encomendar
Factor 0.998 - 1.002