Print…
Tiossulfato de sódio concentrate for dilution to 1L, 0.01 M Na2S2O3 (0.01N) Volumetric, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Sinônimos: Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
38243-1EA 38243-6X1EA
38243-1EAEA 57.34 EUR
38243-1EA 38243-6X1EA
Tiossulfato de sódio concentrate for dilution to 1L, 0.01 M Na2S2O3 (0.01N) Volumetric, Fluka™
Tiossulfato de Sódio
Concentrate for 1L standard solution
Fórmula: Na₂S₂O₃
Peso Molecular: 158.11 g/mol
Ponto de ebulição: 100 °C (1.013 hPa)
Ponto de Fusão: 48
Densidade: 1.0 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003499
Número CAS: 7772-98-7
Merck Index: 12,08844
Encomendar
Factor 0.998 - 1.002