Print…
Hidróxido de sódio concentrado para diluição em 1 L, 0.1 M NaOH (0.1 N) solução volumétrica, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
38210-6X1EA 38210-1EA
38210-6X1EAEA 206.38 EUR
38210-6X1EA 38210-1EA
Hidróxido de sódio concentrado para diluição em 1 L, 0.1 M NaOH (0.1 N) solução volumétrica, Fluka™
Hidróxido de sódio
Concentrate for 1 L standard solution
Fórmula: NaOH
Ponto de ebulição: 100 °C
Ponto de Fusão: –10–14 °C
Densidade: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003548
Número CAS: 1310-73-2
UN: 1824
ADR: 8,II
Encomendar
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective