Print…
Hidróxido de sódio 0.5 M NaOH (0.5N) solução volumétrica, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Atenção
71424-1L 71424-55L
71424-1LEA 87.34 EUR
71424-1L HONC71424-55L
Hidróxido de sódio 0.5 M NaOH (0.5N) solução volumétrica, Fluka™
Hidróxido de sódio
Fórmula: NaOH
Ponto de ebulição: >100 °C (1,013 hPa)
Densidade: 1,020 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003548
Número CAS: 1310-73-2
UN: 1824
ADR: 8,III
Encomendar
Calibrated Against potassium hydrogen phthalate
Appearance of the substance complying
Assay 0.499 - 0.501 mol/l