Print…
Hidróxido de sódio 0.1 M NaOH (0.1N) em solução aquosa Reag. Ph. Eur. solução volumétrica, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Atenção
Sinônimos: Caustic soda
35263-1L 35263-5L-VP 35263-10L-VP 35263-5L 35263-6X1L
35263-1LEA 34.79 EUR
35263-1L 35263-5L-VP 35263-10L-VP 35263-5L 35263-6X1L
Hidróxido de sódio 0.1 M NaOH (0.1N) em solução aquosa Reag. Ph. Eur. solução volumétrica, Fluka™
Hidróxido de sódio
Fórmula: NaOH
Peso Molecular: 40 g/mol
Ponto de ebulição: 100 °C (1.013 hPa)
Ponto de Fusão: 323
Densidade: 1.000 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003548
Número CAS: 1310-73-2
UN: 1824
ADR: 8 III
Merck Index: 14,08627
Encomendar
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective