Print…
Hidróxido de sódio ~50% em solução aquosa para HPLC, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
71686-1L 71686-2.5L
71686-1LEA 78.61 EUR
71686-1L 71686-2.5L
Hidróxido de sódio ~50% em solução aquosa para HPLC, Fluka™
Hidróxido de sódio
Fórmula: NaOH
Ponto de ebulição: 143 °C
Ponto de Fusão: 12 °C
Densidade: 1,525 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003548
Número CAS: 1310-73-2
UN: 1824
ADR: 8,II
Encomendar
Assay 49.0 - 51.0 %
Density (D 20/4) 1.500 - 1.540
Carbonate (as Na₂CO₃) Max. 0.1 %
Absorbance 500 nm Max. 0.02
Absorbance at 300 nm Max. 0.03
Absorbance 280 nm Max. 0.08
Absorbance at 260 nm Max. 0.15
Absorbance at 240 nm Max. 0.17
Suitability test (HPLC) complying