Print…
Acído nítrico ≥70% ACS, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
438073-2.5L 438073-500ML 438073-100ML 438073-2.2L-P
438073-2.5LEA 319.28 EUR
438073-2.5L 438073-500ML 438073-100ML 438073-2.2L-P
Acído nítrico ≥70% ACS, Fluka™
Acído nítrico
Fórmula: HNO₃
Ponto de ebulição: 122 °C (1,013 hPa)
Ponto de Fusão: –38 °C
Densidade: 1,420 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011349
Número CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance (color) complying
Appearance (form) complying
Assay 68.0 - 70.0 %
Residue on ignition (SO₄) Max. 5 ppm
Arsenic (As) Max. 0.01 ppm
Iron (Fe) Max. 0.2 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 0.2 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.5 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 1 ppm
APHA Max. 10
Ignition Residue ≤5 ppm