Print…
Acído nítrico 64 - 66%, Puriss., Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
Sinônimos: Nitric acid solution
07006-1L 07006-2.5L
07006-1LEA 52.34 EUR
07006-1L 07006-2.5L
Acído nítrico 64 - 66%, Puriss., Fluka™
Acído nítrico
Fórmula: HNO₃
Peso Molecular: 63.01 g/mol
Ponto de ebulição: 122 °C (1.013 hPa)
Ponto de Fusão: –31 °C
Densidade: 1.400…1.480 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011349
Número CAS: 7697-37-2
UN: 2031
ADR: 8 II
Merck Index: 13,06608
Encomendar
Assay 64 - 66 %
Residue on ignition (SO₄) Max. 0.0005 %
Arsenic (As) Max. 0.0001 %
Calcium (Ca) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 0.0001 %
Vapor Pressure 8 mmHg ( 20 °C)
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0005 %
Chloride (Cl) Max. 0.0001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.0002 %