Print…
Permanganato de potássio 0.02 M KMnO4 (0.1N) solução volumétrica, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
35186-1L 35186-6X1L
35186-1LEA 48.99 EUR
35186-1L 35186-6X1L
Permanganato de potássio 0.02 M KMnO4 (0.1N) solução volumétrica, Fluka™
Permanganato de potássio
Fórmula: KMnO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011364
Número CAS: 7722-64-7
ADR: 9,III
Encomendar
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective