Print…
Cloreto de sódio ≥99.5% (por titulação argentométrica), Puriss. p.a., Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Sinônimos: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
71380-500G 71380-1KG 71380-5KG
71380-500GEA 52.94 EUR
71380-500G 71380-1KG 71380-5KG
Cloreto de sódio ≥99.5% (por titulação argentométrica), Puriss. p.a., Fluka™
Cloreto de Sódio
Fórmula: NaCl
Peso Molecular: 58.44 g/mol
Ponto de ebulição: 1.465 °C (1.013 hPa)
Ponto de Fusão: 800 °C
Densidade: 2.160 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003477
Número CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599
Encomendar
Assay Min. 99.5 %
pH (5 %, 20°C) 5.0 - 8.0
Arsenic (As) Max. 0.00001 %
Barium (Ba) Max. 0.0005 %
Calcium (Ca) Max. 0.001 %
Cadmium (Cd) Max. 0.0005 %
Cobalt (Co) Max. 0.0005 %
Chromium (Cr) Max. 0.0005 %
Copper (Cu) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 0.0001 %
Potassium (K) Max. 0.005 %
Magnesium (Mg) Max. 0.0005 %
Manganese (Mn) Max. 0.0005 %
Nickel (Ni) Max. 0.0005 %
Lead (Pb) Max. 0.0005 %
Zinc (Zn) Max. 0.0005 %
Bromide (Br) Max. 0.005 %
Iodide (I) Max. 0.001 %
Potassium hexacyanoferrate(II) Max. 0.0001 %
Phosphate (PO₄) Max. 0.0005 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.001 %
Total N Max. 0.001 %
Appearance of the solution complying