Print…
Carbonato de lítio ≥99.0% (por análise titulométrica), Puriss. p.a. ACS para microscopia, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Atenção
62470-100G 62470-500G
62470-100GEA 51.39 EUR
62470-100G 62470-500G
Carbonato de lítio ≥99.0% (por análise titulométrica), Puriss. p.a. ACS para microscopia, Fluka™
Carbonato de lítio
Fórmula: Li₂CO₃
Peso Molecular: 73.89 g/mol
Ponto de ebulição: 1.300 °C
Ponto de Fusão: 720 °C
Densidade: 2.110 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011084
Número CAS: 554-13-2
EINECS: 209-062-5
Merck Index: 13,05549
Encomendar
Assay 99.0 - 101.0 %
Insoluble in HCl Max. 0.01 %
Calcium (Ca) Max. 50 ppm
Cadmium (Cd) Max. 5 ppm
Cobalt (Co) Max. 5 ppm
Chromium (Cr) Max. 5 ppm
Copper (Cu) Max. 5 ppm
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Potassium (K) Max. 50 ppm
Magnesium (Mg) Max. 10 ppm
Manganese (Mn) Max. 5 ppm
Sodium (Na) Max. 50 ppm
Nickel (Ni) Max. 5 ppm
Lead (Pb) Max. 5 ppm
Zinc (Zn) Max. 5 ppm
Heavy metals (ICP) ACS Max. 0.002 %
S-compounds (as SO₄) Max. 50 ppm
Chloride (Cl) Max. 20 ppm
Ammonium (NH₄) Max. 5 ppm
Nitrate (NO₃) Max. 5 ppm