Print…
Carbonato de lítio ≥99%, Purum, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Atenção
13010-100KG 13010-1KG 13010-100G
13010-100KGEA 6005.53 EUR
13010-100KG 13010-1KG 13010-100G
Carbonato de lítio ≥99%, Purum, Fluka™
Carbonato de lítio
  • ≥95% for general laboratory use.
Fórmula: Li₂CO₃
Ponto de ebulição: 1,300 °C
Ponto de Fusão: 720 °C
Densidade: 2,110 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011084
Número CAS: 554-13-2
EINECS: 209-062-5
Encomendar
Assay Min. 99 %
Calcium (Ca) Max. 0.03 %
Iron (Fe) Max. 0.003 %
Potassium (K) Max. 0.03 %
Magnesium (Mg) Max. 0.01 %
Sodium (Na) Max. 0.1 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.003 %
Chloride (Cl) Max. 0.02 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.3 %