Print…
Carbonato de potássio, anidro ≥99.0% (por análise titulométrica), Purum p.a.
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Atenção
60110-1KG 60110-5KG 60110-20KG
60110-1KGEA 0 EUR
60110-1KG 60110-5KG HONC60110-20KG
Carbonato de potássio, anidro ≥99.0% (por análise titulométrica), Purum p.a.
Carbonato de potássio
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Fórmula: K₂CO₃
Ponto de ebulição: Decomposition
Ponto de Fusão: 891 °C
Densidade: 2,430 g/cm³ (19 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011382
Número CAS: 584-08-7
EINECS: 209-529-3
Merck Index: 13,07702
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d5900faa1ba52c3213eed8f6bb2d952bac1f30f&vid=6298361525e6af416556b5694c74a8a91faa437c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay 99.0 - 101.0 %
Calcium (Ca) Max. 50 ppm
Cadmium (Cd) Max. 50 ppm
Cobalt (Co) Max. 50 ppm
Copper (Cu) Max. 50 ppm
Iron (Fe) Max. 50 ppm
Sodium (Na) Max. 5000 ppm
Nickel (Ni) Max. 50 ppm
Lead (Pb) Max. 50 ppm
Zinc (Zn) Max. 50 ppm
Total S (as SO₄) Max. 50 ppm
Chloride (Cl) Max. 50 ppm