Print…
Brometo de potássio para espectrofotometria IR, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
34919-50KG 34919-100G 34919-6X100G
34919-50KGEA 40950.46 EUR
34919-50KG 34919-100G 34919-6X100G
Brometo de potássio para espectrofotometria IR, Fluka™
Brometo de potássio
Fórmula: KBr
Ponto de ebulição: 1,383 °C (1.013 hPa)
Ponto de Fusão: 734 °C
Densidade: 2,73 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011358
Número CAS: 7758-02-3
EINECS: 231-830-3
Merck Index: 13,07701
Encomendar
Suitability for IR spectroscopy complying
Vapor Pressure 1 mmHg ( 795 °C)