Print…
Brometo de potássio ≥99% (baseado em traços de metais), Grau FT-IR, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
221864-100G 221864-25G
221864-100GEA 109.94 EUR
221864-100G 221864-25G
Brometo de potássio ≥99% (baseado em traços de metais), Grau FT-IR, Fluka™
Brometo de potássio
  • Spectrophotometric grade reagents and solvents are made specifically for applications using FT-IR
Fórmula: KBr
Peso Molecular: 119 g/mol
Ponto de ebulição: 1.383 °C (1.013 hPa)
Ponto de Fusão: 734 °C
Densidade: 2.73 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011358
Número CAS: 7758-02-3
EINECS: 231-830-3
Merck Index: 13,07701
Encomendar
Suitability for IR spectroscopy complying
Assay Min. 99 %
Metallic impurities (Total) Max. 10000 ppm
Vapor Pressure <0.01 mmHg ( 20 °C)