Print…
Metilciclohexano 99%, grade reagente
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
M37889-1L M37889-2.5L
M37889-1LEA 48.22 EUR
M37889-1L M37889-2.5L
Metilciclohexano 99%, grade reagente
Metilciclohexano
  • ≥95% for general laboratory use.
Fórmula: C₆H₁₁CH₃
Peso Molecular: 98.19 g/mol
Ponto de ebulição: 6.7 %(V)
Ponto de Fusão: –126 °C
Densidade: 0.769 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –4 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001497
Número CAS: 108-87-2
EINECS: 203-624-3
UN: 2296
ADR: 3 II
Merck Index: 13,06074
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f7f0d5a1c32138da16df4781897a9c0184e42b7&vid=39a9392c8629d0e2fc79134840e6d8a8dc8a76e7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 98.5 %
Vapor Pressure 37 mmHg ( 20 °C)
Refractive Index n20/D 1.422 (lit.)
Vapor Density 3.4 (vs air)
Autoignition Temperature 545 °F