Print…
2-Metilbutano ≥99.5%, CHROMASOLV™ para HPLC, Riedel-de Haën™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
270342-1L 270342-2.5L
270342-1LEA 223.38 EUR
270342-1L 270342-2.5L
2-Metilbutano ≥99.5%, CHROMASOLV™ para HPLC, Riedel-de Haën™
2-Metilbutano
  • For HPLC and organic synthesis
  • High-purity, multipurpose solvents
  • High lot-to-lot consistency
Fórmula: CH₃CH₂CH(CH₃)₂
Ponto de ebulição: 28 °C (1,013 hPa)
Ponto de Fusão: –160 °C
Densidade: 0,62 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: <–35 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009338
Número CAS: 78-78-4
EINECS: 201-142-8
UN: 1265
ADR: 3,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=498904a9f8b2618e19d2343aa74e247ec7121f00&vid=c7ed2044255d0d72af23a3fafec4ef6066d25097&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.50 %
Non-volatile matter Max. 0.0003 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.02 %
Absorbance at 400 nm Max. 0.01
Absorbance at 240 nm Max. 0.01
Absorbance at 220 nm Max. 0.07
Absorbance at 210 nm Max. 0.30
Absorbance at 192 nm Max. 1.0
Vapor Density 2.6 (vs air)
Autoignition Temperature 788 °F