Print…
n-Dodecano ≥99%, grade reagente
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
Sinônimos: Dodecane
D221104-100ML D221104-2.5L D221104-500ML
D221104-100MLEA 44.1 EUR
D221104-100ML D221104-2.5L D221104-500ML
n-Dodecano ≥99%, grade reagente
n-Dodecano
  • ≥95% for general laboratory use.
Fórmula: H₃C(CH₂)₁₀CH₃
Peso Molecular: 170.34 g/mol
Ponto de ebulição: 215…217 °C
Ponto de Fusão: –9.6 °C
Densidade: 0.75 g/cm³
Ponto de Inflamação: 70 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008969
Número CAS: 112-40-3
EINECS: 203-967-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=616d3d75a63f52fbe2a8be1681d9233be6dc0928&vid=3268fe23453ad703df2782bd3c7ba6b939ba00cc&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Vapor Pressure 1 mmHg ( 47.8 °C)
IR spectrum complying
Assay (GC) Min. 99 %
Refractive index (n 20/D) 1.420 - 1.424
APHA Max. 20
Vapor Density 5.96 (vs air)
Autoignition Temperature 401 °F