Print…
n-Decano 99, reagent
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
D901-100ML D901-500ML
D901-100MLEA 54.69 EUR
D901-100ML D901-500ML
n-Decano 99, reagent
n-Decano
  • ≥95% for general laboratory use.
Fórmula: H₃C(CH₂)₈CH₃
Peso Molecular: 142.28 g/mol
Ponto de ebulição: 2.6 %(V)
Ponto de Fusão: –27 °C
Densidade: 0.732 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 57.4 °C (1.013.25 hPa)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008954
Número CAS: 124-18-5
EINECS: 204-686-4
UN: 2247
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a0e4dead3a7841a2258e8a5b99b880895cd06aa1&vid=209e0ebbe6a38426575fcf5608cf6f2b586e6d5e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Vapor Pressure 3.77 mmHg ( 37.7 °C)
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.0 %
Refractive index (n 20/D) 1.409 - 1.413
Explosion Limit 2.6 %
Autoignition Temperature 410 °F
Vapor Density 4.9 (vs air)