Print…
Etilenoglicol ≥99%, grau de reagente
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Atenção
102466-2.5L 102466-20L 102466-30KG 102466-5L 102466-1L 102466-225KG
102466-2.5LEA 222.3 EUR
102466-2.5L 102466-20L 102466-30KG 102466-5L 102466-1L 102466-225KG
Etilenoglicol ≥99%, grau de reagente
Etilenoglicol
  • ≥95% for general laboratory use.
Fórmula: HOCH₂CH₂OH
Ponto de ebulição: 197 °C
Ponto de Fusão: -12 °C
Densidade: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 111 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002885
Número CAS: 107-21-1
EINECS: 203-473-3
ALCANCE: 01-2119456816-28
Merck Index: 13,03832
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4d1c97392851ba184f445f6ee912f84631f98d9&vid=2002300f174929a030d66d9f1394eb6bee89b7dc&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Refractive Index n20/D 1.431 (lit.)
Assay (GC) Min. 99.0 %
IR spectrum complying
APHA Max. 10
Vapor Density 2.1 (vs air)
Explosion Limit 15.3 %