Print…
Metanol ≥99.93%, BioReagent para sequenciamento de proteínas, Burdick & Jackson™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
494437-1L 494437-2L
494437-1LEA 72.59 EUR
494437-1L 494437-2L
Metanol ≥99.93%, BioReagent para sequenciamento de proteínas, Burdick & Jackson™
Metanol
Fórmula: CH₃OH
Ponto de ebulição: 64…65 °C (1,013 hPa)
Ponto de Fusão: –98 °C
Densidade: 0,79 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 11 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004595
Número CAS: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3,II
ALCANCE: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.925 %
Non-volatile matter Max. 0.0003 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.02 %
Titrable Acid Max. 0.0003 meq/g
Titrable Base Max. 0.0002 meq/g
Absorbance at 400 nm Max. 0.01
Absorbance at 260 nm Max. 0.01
Absorbance at 240 nm Max. 0.05
Absorbance at 230 nm Max. 0.15
Absorbance at 220 nm Max. 0.30
Absorbance at 210 nm Max. 0.60
Absorbance at 205 nm Max. 1.00
Application test complying
APHA Max. 10