Print…
Ácido trifluoroacético 99%, reagent, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
Sinônimos: TFA
T6508-10AMP T6508-100ML T6508-1L T6508-25ML T6508-500ML T6508-5X10AMP
T6508-10AMPEA 93.84 EUR
T6508-10AMP T6508-100ML T6508-1L T6508-25ML T6508-500ML T6508-5X10AMP
Ácido trifluoroacético 99%, reagent, Fluka™
Ácido trifluoroacético
  • ≥95% for general laboratory use.
Beilstein Number: 742035
Fórmula: C₂HF₃O₂
Peso Molecular: 114.02 g/mol
Ponto de ebulição: 72 °C (1.013 hPa)
Ponto de Fusão: –15 °C
Densidade: 1.48 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004169
Número CAS: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
UN: 2699
ADR: 8 I
Merck Index: 13,09754
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9501f3ac85d66e8d19d1cd1c3fe5409b974e9d8a&vid=be6aa627129b49ccda76006e7003b46d79b933cc&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Vapor Pressure 97.5 mmHg ( 20 °C)
Assay (alkalimetric) 98.5 - 101.5 %
Assay (GC) Min. 98.5 %
Identity (IR) complying
APHA Max. 30
Refractive Index n20/D 1.3 (lit.)