Print…
Ácido trifluoroacético 99,0 GC_ASSAY_METHOD, BioSyn™ Biosynthesis, HPLC, Burdick & Jackson™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
Sinônimos: TFA
91707-10X1ML 91707-250ML
91707-10X1MLEA 363.11 EUR
91707-10X1ML 91707-250ML
Ácido trifluoroacético 99,0 GC_ASSAY_METHOD, BioSyn™ Biosynthesis, HPLC, Burdick & Jackson™
Ácido trifluoroacético
Fórmula: C₂HF₃O₂
Peso Molecular: 114.02 g/mol
Ponto de ebulição: 72 °C (1.013 hPa)
Ponto de Fusão: –15 °C
Densidade: 1.48 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004169
Número CAS: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
UN: 2699
ADR: 8 I
Merck Index: 13,09754
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9501f3ac85d66e8d19d1cd1c3fe5409b974e9d8a&vid=be6aa627129b49ccda76006e7003b46d79b933cc&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Refractive Index n20/D 1.3 (lit.)
Assay (GC) Min. 99.0 %
Suitability test (HPLC) complying
Water (Karl Fischer) Max. 0.05 %
Absorbance at 320 nm Max. 0.025
Absorbance at 300 nm Max. 0.03
Absorbance at 290 nm Max. 0.04
Absorbance at 280 nm Max. 0.05
Absorbance at 270 nm Max. 0.1
Absorbance at 260 nm Max. 0.9
APHA Max. 25