Print…
Ácido trifluoroacético ≥99.0%, CHROMASOLV™ para HPLC, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
302031-100ML 302031-1L 302031-10X1ML
302031-100MLEA 233.67 EUR
302031-100ML 302031-1L 302031-10X1ML
Ácido trifluoroacético ≥99.0%, CHROMASOLV™ para HPLC, Fluka™
Ácido trifluoroacético
  • For HPLC and organic synthesis
  • High-purity, multipurpose solvents
  • High lot-to-lot consistency
Beilstein Number: 742035
Fórmula: C₂HF₃O₂
Ponto de ebulição: 72 °C (1,013 hPa)
Ponto de Fusão: –15 °C
Densidade: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004169
Número CAS: 76-05-1
UN: 2699
ADR: 8,I
Merck Index: 13,09754
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9501f3ac85d66e8d19d1cd1c3fe5409b974e9d8a&vid=be6aa627129b49ccda76006e7003b46d79b933cc&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay (alkalimetric) 99.0 - 101.0 %
Assay (GC) Min. 99.0 %
Identity (IR) complying
Non-volatile matter Max. 0.005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.05 %
Absorbance at 320 nm Max. 0.025
Absorbance at 300 nm Max. 0.03
Absorbance at 290 nm Max. 0.04
Absorbance 280 nm Max. 0.05
Absorbance at 270 nm Max. 0.10
Absorbance at 260 nm Max. 0.9
APHA Max. 20
Vapor Density 3.9 (vs air)