Print…
Diclorometano ≥99.9% estabilizada, Grau de Biotecnologia, Burdick & Jackson™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Atenção
Estabilização: Estabilizado com amileno 40-150 ppm
494453-1L 494453-2L
494453-1LEA 93.43 EUR
494453-1L 494453-2L
Diclorometano ≥99.9% estabilizada, Grau de Biotecnologia, Burdick & Jackson™
Diclorometano
Fórmula: CH₂Cl₂
Ponto de ebulição: 39…41 °C (1,013 hPa)
Ponto de Fusão: –97 °C
Densidade: 1,32…1.33 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000881
Número CAS: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.85 %
Non-volatile matter Max. 0.0003 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.002 %
2-methyl-2-buten (GC) 40 - 150 ppm
Absorbance at 400 nm Max. 0.01
Absorbance at 340 nm Max. 0.01
Absorbance at 260 nm Max. 0.02
Absorbance at 250 nm Max. 0.05
Absorbance at 240 nm Max. 0.20
Absorbance at 235 nm Max. 1.0
Vapor Density 2.9 (vs air)
Refractive Index n20/D 1.424 (lit.)
Contains 40-150 ppm amylene as stabilizer
Explosion Limit 22 %