Print…
Ácido acético ≥99.99% (baseado em traços de metais)
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
338826-500ML 338826-100ML 338826-25ML 338826-4X100ML
338826-500MLEA 611.67 EUR
338826-500ML 338826-100ML 338826-25ML 338826-4X100ML
Ácido acético ≥99.99% (baseado em traços de metais)
Ácido acético
Fórmula: H₃CCOOH
Ponto de ebulição: 118 °C (1,013 hPa)
Ponto de Fusão: 16 °C
Densidade: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 40 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036152
Número CAS: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2789
ADR: 8,II
ALCANCE: 01-2119475328-30
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Explosion Limit 16 %, 92 °F
Identity (IR) complying
Assay 99.5 - 100.5 %
Metal trace analysis (ICP) Max. 100 ppm
Refractive Index n20/D 1.371 (lit.)
Vapor Density 2.07 (vs air)
Autoignition Temperature 800 °F