Print…
Acetona ≥99.8% (por GC), CHROMASOLV™ para análises de resíduos pesticidas, Riedel-de Haën™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
34480-7L 34480-45L 34480-1L 34480-2.5L 34480-4X2.5L
34480-7LEA 276.43 EUR
34480-7L 34480-45L 34480-1L 34480-2.5L 34480-4X2.5L
Acetona ≥99.8% (por GC), CHROMASOLV™ para análises de resíduos pesticidas, Riedel-de Haën™
Acetona
  • For gas chromatography (GC)
  • Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC
  • Non-volatile matter and water content are specified for each solvent
Fórmula: CH₃COCH₃
Ponto de ebulição: 55…57 °C (1,013 hPa)
Ponto de Fusão: –95 °C
Densidade: 0,79 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 14,3 %(V)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008765
Número CAS: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN: 1090
ADR: 3,II
ALCANCE: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay (GC) Min. 99.8 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.2 %
Suitability for residue analysis max. 5 ng/l
Vapor Density 2 (vs air)
Refractive Index n20/D 1.359 (lit.)