Print…
Acetona 99 GC_ASSAY_METHOD, Puriss., meetSpec_BP,Ph.Eur.,NF, Riedel-de Haën™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
Sinônimos: Dimetilcetona
24201-18L 24201-7L 24201-155KG 24201-1L 24201-2.5L 24201-20KG 24201-25L 24201-4X2.5L-G 24201-4X2.5L 24201-4X5L 24201-5L 24201-6X1L 24201-2.5L-GL
24201-18LEA 781.89 EUR
24201-18L 24201-7L-R 24201-155KG 24201-1L 24201-2.5L 24201-20KG 24201-25L 24201-4X2.5L-GL 24201-4X2.5L 24201-4X5L 24201-5L 24201-6X1L 24201-2.5L-GL
Acetona 99 GC_ASSAY_METHOD, Puriss., meetSpec_BP,Ph.Eur.,NF, Riedel-de Haën™
Acetona
Beilstein Number: 635680
Fórmula: CH₃COCH₃
Peso Molecular: 58.08 g/mol
Ponto de ebulição: 55…57 °C (1.013 hPa)
Ponto de Fusão: –95 °C
Densidade: 0.79 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –17 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008765
Número CAS: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN: 1090
ADR: 3 II
ALCANCE: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
identity (IR) complying
assay (GC) Min. 99.0 %
density (D 20/4) 0.790 - 0.792
density (D 25/25) Max. 0.789
non-volatile matter Max. 20 ppm
water (Karl Fischer) Max. 0.3 %
acidity or alkalinity complying
heavy metals (as Pb) Max. 0.0001 %
related subst. (GC) complying
benzene (GC) Max. 2 Vol.ppm
methanol (GC) Max. 0.05 Vol.%
2-propanol (GC) Max. 0.05 Vol.%
reducing impurities complying
water insoluble substances complying
residual solvents complying
appearance of the solution complying
Vapor Pressure 184 mmHg ( 20 °C)