Print…
Acetonitrilo ≥99.9% (por GC) para síntese de DNA, Burdick & Jackson™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
Sinônimos: Cianeto de metilo
34442-45L 34442-2.5L 34442-7L
34442-45LEA 7356.45 EUR
34442-45L HONC34442-2.5L HONC34442-7L
Acetonitrilo ≥99.9% (por GC) para síntese de DNA, Burdick & Jackson™
Acetonitrilo
Beilstein Number: 741857
Fórmula: H₃CCN
Ponto de ebulição: 82 °C (1,013 hPa)
Ponto de Fusão: –46 °C
Densidade: 0,7857 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 6 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001878
Número CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3,II
ALCANCE: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay (GC) Min. 99.9 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.001 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.001 %
Free alkali (as NH₃) Max. 0.0001 %