Print…
Cloreto de cálcio hexahidratado 97-103%, atende à especificação analítica de Ph. Eur., E509 (máx. 0,0001% Al), Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Atenção
12074-1KG 12074-2.5KG 12074-6X2.5KG
12074-1KGEA 0 EUR
12074-1KG 12074-2.5KG 12074-6X2.5KG
Cloreto de cálcio hexahidratado 97-103%, atende à especificação analítica de Ph. Eur., E509 (máx. 0,0001% Al), Fluka™
Cloreto de cálcio hexahidratado
  • Contains ≤0.0001% Al.
Fórmula: CaCl₂·6H₂O
Ponto de ebulição: 1,900 °C (1.013 hPa)
Ponto de Fusão: 29 °C
Densidade: 1,680 g/cm3 (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00149616
Número CAS: 7774-34-7
Merck Index: 13,01660
Encomendar
Transition Temp solidification point 28-30 °C
Identity complying
Assay 97.0 - 103.0 %
Solidification range 28 - 30 °C
Acid. or alk. react. impurities complying
Aluminium (Al) Max. 1 ppm
Arsenic (As) Max. 1 ppm
Barium (Ba) complying
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Mercury (Hg) Max. 1 ppm
Lead (Pb) Max. 5 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Magnesium and alkali metals Max. 0.3 %
Fluoride (F) Max. 40 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 100 ppm
Residual solvents complying
Appearance of the solution complying