Print…
Molibdato (VI) de sódio hidratado 99-100.5% (base seca), Puriss., atende à especificação analítica da Ph.Eur., Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Sinônimos: Molybdic acid, sodium salt dihydrate, Molybdic acid sodium salt dihydrate, Molybdic acid disodium salt dihydrate, di-Sodium molybdate dihydrate, Sodium molybdate dihydrate, Sodium molybdenum oxide dihydrate
13315-1KG 13315-2.5KG
13315-1KGEA 488.2 EUR
13315-1KG 13315-2.5KG
Molibdato (VI) de sódio hidratado 99-100.5% (base seca), Puriss., atende à especificação analítica da Ph.Eur., Fluka™
Molibdato (VI) de sódio hidratado
Fórmula: Na₂MoO₄·2H₂O
Peso Molecular: 241.95 g/mol
Ponto de Fusão: 100 °C (–H₂O de cristalização)
Densidade: 2.700 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149170
Número CAS: 10102-40-6
Merck Index: 13,08718
Encomendar
Assay (calculated to the dried substance) 99.0 - 100.5 %
Loss on drying (140°C, 3h) 14.0 - 16.0 %
Ammonium (NH₄) Max. 10 ppm
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Chloride (Cl) Max. 50 ppm
Phosphate (PO₄) Max. 200 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 0.05 %
Appearance of the solution complying
Residual solvents complying