Print…
Perclorato de sódio monohidratado ≥98.0% (por análise titulométrica), Puriss. p.a. ACS, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
Sinônimos: Perchloric acid sodium salt
71853-1KG 71853-20KG
71853-1KGEA 161.83 EUR
71853-1KG HONC71853-20KG
Perclorato de sódio monohidratado ≥98.0% (por análise titulométrica), Puriss. p.a. ACS, Fluka™
Perclorato de sódio monohidratado
Fórmula: NaClO₄·H₂O
Peso Molecular: 140.46 g/mol
Ponto de ebulição: Decomp. (ao aquecer)
Ponto de Fusão: 469 °C (anidro)
Densidade: 2.02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149164
Número CAS: 7791-07-3
UN: 1502
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,08798
Encomendar
Assay 98.0 - 102.0 %
Assay of NaClO4 85.0 - 90.0 %
Solution 5% in H₂O complying
pH (5 %, 25 °C) 5.0 - 8.0
Insoluble matter Max. 0.005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Calcium (Ca) Max. 10 ppm
Cadmium (Cd) Max. 5 ppm
Cobalt (Co) Max. 5 ppm
Chromium (Cr) Max. 5 ppm
Copper (Cu) Max. 5 ppm
Iron (Fe) Max. 3 ppm
Potassium (K) Max. 50 ppm
Magnesium (Mg) Max. 5 ppm
Manganese (Mn) Max. 5 ppm
Nickel (Ni) Max. 5 ppm
Lead (Pb) Max. 5 ppm
Zinc (Zn) Max. 5 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 20 ppm
Total nitrogen (as N) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 30 ppm