Print…
Carbonato de sódio decahidratado 99.5-100.5% (base seca), Puriss., atende à especificação analítica de BP, FCC, Ph. Eur., E500, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Atenção
13414-1KG 13414-50KG 13414-2.5KG 13414-6X1KG
13414-1KGEA 55.98 EUR
13414-1KG 13414-50KG 13414-2.5KG 13414-6X1KG
Carbonato de sódio decahidratado 99.5-100.5% (base seca), Puriss., atende à especificação analítica de BP, FCC, Ph. Eur., E500, Fluka™
Carbonato de sódio decahidratado
Fórmula: Na₂CO₃·10H₂O
Ponto de Fusão: 32 °C
Densidade: 1,460 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149178
Número CAS: 6132-02-1
EINECS: 207-838-8
Encomendar
Assay (excluding dried substance) 99.5 - 100.5 %
Assay of Na₂CO₃ 36.7 - 40.0 %
Loss on drying 55.0 - 65.0 %
Arsenic (As) Max. 2 ppm
Copper (Cu) Max. 0.001 %
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Mercury (Hg) Max. 1 ppm
Potassium (K) Max. 0.02 %
Lead (Pb) Max. 2 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Chloride (Cl) Max. 30 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 100 ppm
Appearance of the solution complying
Alkali hydroxide, -bicarbonates complying
Residual solvents complying