Print…
Tetraborato dissódico decahidratado ≥99.5% ACS, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
S9640-500G S9640-2.5KG S9640-4X2.5KG S9640-6X500G
S9640-500GEA 44.91 EUR
S9640-500G S9640-2.5KG S9640-4X2.5KG S9640-6X500G
Tetraborato dissódico decahidratado ≥99.5% ACS, Fluka™
Tetraborato dissódico decahidratado
Fórmula: Na₂B₄O₇·10H₂O
Densidade: 1,7 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149193
Número CAS: 1303-96-4
EINECS: 215-540-4
ADR: 3,
ALCANCE: 01-2119490790-32
Merck Index: 13,08662
Encomendar
Assay 99.5 - 105.0 %
pH (0.01 m, 25°C) 9.15 - 9.20
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Calcium (Ca) Max. 50 ppm
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 50 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 10 ppm
Phosphate (PO₄) Max. 10 ppm