Print…
Iodo 0.05 M I2 (0.1N) em solução aquosa Reag. Ph. Eur. solução volumétrica, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Atenção
35090-2.5L 35090-1L 35090-4X2.5L 35090-6X1L
35090-2.5LEA 135.18 EUR
35090-2.5L 35090-1L 35090-4X2.5L 35090-6X1L
Iodo 0.05 M I2 (0.1N) em solução aquosa Reag. Ph. Eur. solução volumétrica, Fluka™
Iodo
Fórmula: I₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011355
Número CAS: 7553-56-2
ADR: 8,II
Encomendar
Factor 0.999 - 1.001