Print…
Iodo 99.8-100.5%, Puriss., atende à especificação analítica de BP, Ph. Eur., USP, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
03002-1KG 03002-100G 03002-500G 03002-6X1KG
03002-1KGEA 392.58 EUR
03002-1KG 03002-100G 03002-500G 03002-6X1KG
Iodo 99.8-100.5%, Puriss., atende à especificação analítica de BP, Ph. Eur., USP, Fluka™
Iodo
Fórmula: I₂
Ponto de Fusão: 113,5 °C
Densidade: 4,930 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011355
Número CAS: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN: 3495
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05036
Encomendar
Vapor Density 9 (vs air)
Assay 99.8 - 100.5 %
Non-volatile matter Max. 0.03 %
Bromide, chloride (as Cl) Max. 0.01 %
Residual solvents complying
Vapor Pressure 0.31 mmHg ( 25 °C)