Print…
Ácido perclórico 0.1 M (0.1 N) acetic acid_glacial Volumetric, Titration_nonaqueous_media, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
35418-1L 35418-500ML
35418-1LEA 153.29 EUR
35418-1L 35418-500ML
Ácido perclórico 0.1 M (0.1 N) acetic acid_glacial Volumetric, Titration_nonaqueous_media, Fluka™
Ácido perclórico
Fórmula: HClO₄
Peso Molecular: 100.46 g/mol
Ponto de ebulição: 39
Ponto de Fusão: -101
Densidade: 1.06 g/cm3 (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011325
Número CAS: 7601-90-3
UN: 2920
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fc15d8358229daccc96a56573b32589d2a21575&vid=3780c3029836d8b95181cdef71dc2669f7e2a797&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay 0.0997 - 0.1003 mol/l
Water (Karl Fischer) 0.1 - 0.2 %
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective