Print…
Tiossulfato de sódio 0.05 M (0.05N) solução volumétrica
Fornecedor: VWR Chemicals
85813.290EA 22.6 EUR
85813.290 85813.410
Tiossulfato de sódio 0.05 M (0.05N) solução volumétrica
Tiossulfato de Sódio
Fórmula: Na₂S₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003499
Número CAS: 7772-98-7