2-Propanol:Water (50:50) (v/v), HiPerSolv CHROMANORM® solução de lavagem, para LC-MS
Fornecedor: VWR Chemicals
|
Perigo
|
84898.290EA
141
EUR
84898.290
84898.320
2-Propanol:Water (50:50) (v/v), HiPerSolv CHROMANORM® solução de lavagem, para LC-MS
2-Propanol:Water
Densidade:
0,893 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
UN:
1219 ADR: 3,II |
Evaporation residue | Max. 0.0005 % |
Ca (Calcium) | Max. 0.2 ppm |
K (Potassium) | Max. 0.2 ppm |
Mg (Magnesium) | Max. 0.2 ppm |
Na (Sodium) | Max. 0.5 ppm |
Transmittance (205 nm) | Min. 10 % |
Transmittance (210 nm) | Min. 50 % |
Transmittance (225 nm) | Min. 80 % |
Transmittance (255 nm) | Min. 95 % |
Transmittance (270 nm) | Min. 99 % |
Suitable for LC-MS | Passes test |