Print…
Óxido de cobre (II) ≥97.5%, pó, AnalaR NORMAPUR® reagente analítico
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
Sinônimos: Cupric oxide, Copper oxide, Copper monoxide granulated
84148.180EA 64.6 EUR
84148.180 84148.260
Óxido de cobre (II) ≥97.5%, pó, AnalaR NORMAPUR® reagente analítico
Óxido de cobre (II)
Fórmula: CuO
Peso Molecular: 79.55 g/mol
Ponto de ebulição: 2000 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1326 °C
Densidade: 4.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010979
Número CAS: 1317-38-0
EINECS: 215-269-1
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,02674
Encomendar
Assay Min. 97.5 %
Assay (Cu) Min. 78 %
Insoluble matter Max. 0.015 %
Water Max. 0.2 %
CO3 (Carbonate) Max. 0.3 %
Cl (Chloride) Max. 0.03 %
Fe (Iron) Max. 0.03 %